1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912176-1G OR912176-5G
APOSOR912176-1GEA 69.6 EUR
APOSOR912176-1G APOSOR912176-5G
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273478
Núm. CAS: 180181-05-9