Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912181-1G OR912181-25G OR912181-5G
APOSOR912181-1GEA 68.4 EUR
APOSOR912181-1G APOSOR912181-25G APOSOR912181-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410819
Núm. CAS: 21622-01-5