4-(Methylthio)-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912189-100G
OR912189-25G
APOSOR912189-100GEA
348
EUR
APOSOR912189-100G
APOSOR912189-25G
4-(Methylthio)-m-cresol 98%
4-(Methylthio)-m-cresol
Formula:
C₈H₁₀OS |
Número MDL:
MFCD00045773 Núm. CAS: 3120-74-9 |