3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912206-25G
APOSOR912206-25GEA 128 EUR
APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08361769
Núm. CAS: 3816-66-8