2-Aminoimidazole sulphate
Proveedor: Apollo Scientific
OR912252-100G OR912252-25G
APOSOR912252-100GEA 227 EUR
APOSOR912252-100G APOSOR912252-25G
2-Aminoimidazole sulphate
2-Aminoimidazole sulphate
Formula: C₃H₇N₃O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050811
Núm. CAS: 36946-29-9