3,5-Dimetoxibencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
OR912260-25G
APOSOR912260-25GEA 111 EUR
APOSOR912260-25G
3,5-Dimetoxibencilamina 97%
3,5-Dimetoxibencilamina
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052813
Núm. CAS: 34967-24-3