5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-2-benzimidazolinone
OR912262-500G
APOSOR912262-500GEA 69.6 EUR
APOSOR912262-500G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053555
Núm. CAS: 95-23-8