trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912272-100G OR912272-25G
APOSOR912272-100GEA 0 EUR
APOSOR912272-100G APOSOR912272-25G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059560
Núm. CAS: 38289-28-0