Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912273-1G OR912273-5G
APOSOR912273-1GEA 64 EUR
APOSOR912273-1G APOSOR912273-5G
Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico 97%
Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060326
Núm. CAS: 3751-48-2