1-(4-Nitrofenil)imidazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Nitrofenil)-1H-imidazol
OR912274-5G
APOSOR912274-5GEA 59.6 EUR
APOSOR912274-5G
1-(4-Nitrofenil)imidazol 95%
1-(4-Nitrofenil)imidazol
Formula: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060491
Núm. CAS: 2301-25-9