L-Leucic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (S)-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
OR912286-100G
APOSOR912286-100GEA 98.6 EUR
APOSOR912286-100G
L-Leucic acid 96%
L-Leucic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064214
Núm. CAS: 13748-90-8