(S)-(+)-Methyl mandelate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: L(+)-Glicolato de metilo
OR912288-100G
APOSOR912288-100GEA 112 EUR
APOSOR912288-100G
(S)-(+)-Methyl mandelate 98%
(S)-(+)-Methyl mandelate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064246
Núm. CAS: 21210-43-5