Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR9123-1G OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA 173 EUR
APOSOR9123-1G APOSOR9123-5G
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Formula: C₇H₈N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665817
Núm. CAS: 89694-35-9