N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR912300-100G OR912300-500G OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA 229 EUR
APOSOR912300-100G APOSOR912300-500G APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formula: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371,43 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065597
Núm. CAS: 2130-96-3