N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
OR912300-100G
OR912300-500G
OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA
133
EUR
APOSOR912300-100G
APOSOR912300-500G
APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formula:
C₂₁H₂₅NO₅ MW: 371.43 g/mol Pto. de fusión: 110…112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065597 Núm. CAS: 2130-96-3 |