4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Imidazolyl)acetonitrile
OR912312-1G OR912312-5G
APOSOR912312-1GEA 55.1 EUR
APOSOR912312-1G APOSOR912312-5G
4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
4(5)-Cyanomethylimidazole
Formula: C₅H₅N₃
MW: 107,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070306
Núm. CAS: 18502-05-1