3,5-Dimetilbenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912342-100G
APOSOR912342-100GEA 203 EUR
APOSOR912342-100G
3,5-Dimetilbenzaldehído 98%
3,5-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082777
Núm. CAS: 5779-95-3