(R)-(+)-α-Etilbencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
OR912344-10G OR912344-25G OR912344-5G
APOSOR912344-10GEA 261 EUR
APOSOR912344-10G APOSOR912344-25G APOSOR912344-5G
(R)-(+)-α-Etilbencilamina 95%
(R)-(+)-α-Etilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083057
Núm. CAS: 3082-64-2