3-Chloropyridine N-Oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Chloropyridine 1-oxide
OR912359-5G
APOSOR912359-5GEA
85.7
EUR
APOSOR912359-5G
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
3-Chloropyridine N-Oxide
Formula:
C₅H₄ClNO MW: 129,54 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128857 Núm. CAS: 1851-22-5 |