2,3,5-Trimetilanísol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 325 EUR
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Trimetilanísol 95+%
2,3,5-Trimetilanísol
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142783
Núm. CAS: 20469-61-8