6-Metoxisalicilaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
OR912396-5G
APOSOR912396-5GEA 59.6 EUR
APOSOR912396-5G
6-Metoxisalicilaldehído 95%
6-Metoxisalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151830
Núm. CAS: 700-44-7