Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912406-100G OR912406-500G
APOSOR912406-100GEA 134 EUR
APOSOR912406-100G APOSOR912406-500G
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154541
Núm. CAS: 37443-42-8