3-Quinolinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Hydroxyquinoline
OR912414-25G
APOSOR912414-25GEA
114
EUR
APOSOR912414-25G
3-Quinolinol 97%
3-Quinolinol
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00169018 Núm. CAS: 580-18-7 |