5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
OR912415-25G
APOSOR912415-25GEA
232
EUR
APOSOR912415-25G
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,6196 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00174339 Núm. CAS: 6342-64-9 UN: 1759 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...