5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6,7,8-Tetrahydroquinaldine
OR912429-10G OR912429-1G OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA 429 EUR
APOSOR912429-10G APOSOR912429-1G APOSOR912429-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191581
Núm. CAS: 2617-98-3