3-(2-Aminoetil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
OR912432-10G OR912432-1G OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA 203 EUR
APOSOR912432-10G APOSOR912432-1G APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoetil)piridina 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C/24mmHg
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191604
Núm. CAS: 20173-24-4
UN: 2735
ADR: 8,III