Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
OR912444-100G
APOSOR912444-100GEA 82.8 EUR
APOSOR912444-100G
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166,60 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/5,25mmHg
Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211242
Núm. CAS: 90866-33-4