3-(2-Furyl)acrolein 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde, 3-(2-Furyl)propenal
OR912456-100G
APOSOR912456-100GEA 94.4 EUR
APOSOR912456-100G
3-(2-Furyl)acrolein 98%
3-(2-Furyl)acrolein
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003256
Núm. CAS: 623-30-3