2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912458-1G OR912458-250MG OR912458-5G
APOSOR912458-1GEA 213 EUR
APOSOR912458-1G APOSOR912458-250MG APOSOR912458-5G
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 136584-14-0