4-Chloroquinazoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912468-25G
APOSOR912468-25GEA 243 EUR
APOSOR912468-25G
4-Chloroquinazoline 98%
4-Chloroquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228682
Núm. CAS: 5190-68-1