3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912472-10G OR912472-1G OR912472-25G
APOSOR912472-10GEA 328 EUR
APOSOR912472-10G APOSOR912472-1G APOSOR912472-25G
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233948
Núm. CAS: 76439-45-7