3-Chloro-4'-methoxypropiophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912485-1G OR912485-5G
APOSOR912485-1GEA 0 EUR
APOSOR912485-1G APOSOR912485-5G
3-Chloro-4'-methoxypropiophenone 95%
3-Chloro-4'-methoxypropiophenone
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236602
Núm. CAS: 35999-20-3