4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912488-1G OR912488-5G
APOSOR912488-1GEA 72.5 EUR
APOSOR912488-1G APOSOR912488-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238638
Núm. CAS: 2480-86-6