(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cyano-D-phenylalanine, H-4-Cyano-D-Phe-OH, H-D-Phe(4-CN)-OH
OR912500-5G
APOSOR912500-5GEA 74.1 EUR
APOSOR912500-5G
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270364
Núm. CAS: 263396-44-7