3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(BOC-Aminomethyl)benzoic acid, 3-[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]benzoic acid, N-Boc-3-Aminomethyl-benzoicacid
OR912508-5G
APOSOR912508-5GEA 66.7 EUR
APOSOR912508-5G
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,282 g/mol
Pto. de fusión: 126…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273426
Núm. CAS: 117445-22-4