trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912532-1G OR912532-5G
APOSOR912532-1GEA 0 EUR
APOSOR912532-1G APOSOR912532-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466237
Núm. CAS: 943-29-3