3-Methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912540-5G
APOSOR912540-5GEA 66.7 EUR
APOSOR912540-5G
3-Methyl-1H-indazole 98%
3-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00601361
Núm. CAS: 3176-62-3