Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 63.8 EUR
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661311
Núm. CAS: 62733-99-7