(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol
OR912554-1G OR912554-5G
APOSOR912554-1GEA 314 EUR
APOSOR912554-1G APOSOR912554-5G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
Formula: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671548
Núm. CAS: 112211-92-4