Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Hydroxyphenyl)glycine
OR912561-1G OR912561-500MG OR912561-5G
APOSOR912561-1GEA 348 EUR
APOSOR912561-1G APOSOR912561-500MG APOSOR912561-5G
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO₃
MW: 203,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19103264
Núm. CAS: 31932-87-3