2-Pyrazinecarbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pyrazine-2-carbonyl chloride
OR912568-1G
APOSOR912568-1GEA 398 EUR
APOSOR912568-1G
2-Pyrazinecarbonyl chloride 95%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792886
Núm. CAS: 19847-10-0