4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl Ester, 4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl Acetate, Furaneol Acetate, 2,5-Dimethyl-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-yl acetate
OR912574-100G
APOSOR912574-100GEA 88.6 EUR
APOSOR912574-100G
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone 95%
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
Formula: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799462
Núm. CAS: 4166-20-5