6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-6-ol
OR912575-1G
APOSOR912575-1GEA 0 EUR
APOSOR912575-1G
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800243
Núm. CAS: 3373-00-0