4-Amino-3-chlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR912578-100G
OR912578-25G
OR912578-5G
APOSOR912578-100GEA
141
EUR
APOSOR912578-100G
APOSOR912578-25G
APOSOR912578-5G
4-Amino-3-chlorophenol
4-Amino-3-chlorophenol
Formula:
C₆H₆ClNO Pto. de fusión: 159…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00801116 Núm. CAS: 17609-80-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |