(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912588-25G OR912588-5G
APOSOR912588-25GEA 224 EUR
APOSOR912588-25G APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00837593
Núm. CAS: 63-64-9