1-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912604-100G OR912604-25G
APOSOR912604-100GEA 480 EUR
APOSOR912604-100G APOSOR912604-25G
1-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina 98%
1-Óxido de 2-cloro-4-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955617
Núm. CAS: 14432-16-7