4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912606-25G
APOSOR912606-25GEA 69.6 EUR
APOSOR912606-25G
4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955844
Núm. CAS: 5270-94-0