Cinnolin-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912607-1G OR912607-5G
APOSOR912607-1GEA 0 EUR
APOSOR912607-1G APOSOR912607-5G
Cinnolin-4-ol 98%
Cinnolin-4-ol
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956158
Núm. CAS: 875-66-1