4-(Pyridin-4-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912614-1G OR912614-250MG
APOSOR912614-1GEA 0 EUR
APOSOR912614-1G APOSOR912614-250MG
4-(Pyridin-4-yl)aniline 95%
4-(Pyridin-4-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00970053
Núm. CAS: 13296-04-3