Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-Hydroxy-6-methylbenzoate, 2-Hydroxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, 6-Methylsalicylic Acid Ethyl Ester
OR912635-25G
APOSOR912635-25GEA 127 EUR
APOSOR912635-25G
Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Ethyl-6-methylsalicylate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01194299
Núm. CAS: 6555-40-4